missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Boekel Scientific™ Zubehör für orbitale und wechselwirkende Schüttelwasserbäder: Probenflaschengestelle
Für die Verwendung mit Boekel Scientific Orbital- und Hin- und Her-Schüttelwasserbädern.
695.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Boekel Scientific Shaking Water Bath Model 290400 |
---|---|
Material | Rostfreier Stahl |
Versandgewicht (angloamerikanisch) | 5 lbs. |
Versandgewicht (metrisch) | 2,2 kg |
Beschreibung
Kann verschiedene Kolbengrößen aufnehmen
Garantie
2 Jahr
Spezifikation
Boekel Scientific Shaking Water Bath Model 290400 | |
Rostfreier Stahl | |
5 lbs. | |
2,2 kg |