Learn More
Boc-MLF TFA, MedChemExpress
Artikelnummer. 16456577
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16456577
Marke: Medchem Express HY103473A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Boc-MLF (TFA) is a peptide, used as a specific formyl peptide receptor (FPR) antagonist, also inhibits the signaling through formyl peptide receptor like 1 (FPRL1) at higher concentrations.
Boc-MLF (TFA) is a peptide, used as a specific formyl peptide receptor (FPR) antagonist, also inhibits the signaling through formyl peptide receptor like 1 (FPRL1) at higher concentrations.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boc-MLF TFA
Physikalische Form Solid
Farbe White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H40F3N3O8S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym Boc-Met-Leu-Phe-OH (TFA)
Löslichkeitsinformationen DMSO : 150 mg/mL (240.51 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC([C@H](CC(C)C)NC([C@H](CCSC)NC(OC(C)(C)C)=O)=O)=O.OC(C(F)(F)F)=O
Molekulargewicht (g/mol) 623.68
Formelmasse 623.68
Reinheit (%) 99.7%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.