Learn More
BOC-L-Valin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | BOC-L-Valine |
Schmelzpunkt | 76°C to 80°C |
Namenshinweis | 99+% |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | (CH3)2CHCHCOOHNHCOOC(CH3)3 |
Spezifische Drehung | -5.3° to -7.3° (20°C, 589nm) (c=1, CH3COOH) |
IUPAC-Name | (2S)-3-Methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansäure |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
BOC-L-Valin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur