Learn More
BOC-L-Tyrosin Methyleester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
47.70 € - 155.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 4326-36-7
Summenformel C15H21NO5
Molekulargewicht (g/mol) 295.34
MDL-Nummer MFCD00191181
InChI-Schlüssel NQIFXJSLCUJHBB-STGVRZAANA-N
Synonym boc-tyr-ome, boc-l-tyrosine methyl ester, n-boc-l-tyrosine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-tyrosine methyl ester, methyl n-boc-l-tyrosinate, methyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, methyl 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, s-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid methyl ester
PubChem CID 7019130
SMILES COC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)OC(C)(C)C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11945571
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
442020050
5 g
47.70 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11955571
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
442020250
25 g
155.00 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
4326-36-7
295.34
NQIFXJSLCUJHBB-STGVRZAANA-N
7019130
C15H21NO5
MFCD00191181
boc-tyr-ome, boc-l-tyrosine methyl ester, n-boc-l-tyrosine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-tyrosine methyl ester, methyl n-boc-l-tyrosinate, methyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, methyl 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, s-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid methyl ester
COC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
BOC-L-Tyrosine methyl ester
106.0°C to 107.0°C
Echt
Glasflasche
MFCD00191181
boc-tyr-ome, boc-l-tyrosine methyl ester, n-boc-l-tyrosine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-tyrosine methyl ester, methyl n-boc-l-tyrosinate, methyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, methyl 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, s-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid methyl ester
COC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)OC(C)(C)C
295.34
295.34
Pulver oder kristallines Pulver
4326-36-7
Weiß bis gelb
96% min. (HPLC)
C15H21NO5
50.2
NQIFXJSLCUJHBB-STGVRZAANA-N
Methyl-(2S)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoat
7019130
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • BOC-L-Tyrosine methyl ester