Learn More
BMS 753, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
RARα-selective agonist (Ki = 2 nM).
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | BMS 753 |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 351.4 |
Reinheit (%) | >99% |