Learn More
Tocris Bioscience™ BMS 536924
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001638
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. 30001638
Marke: Tocris Bioscience™ 4774/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dual IR/IGF1R inhibitor
Dual inhibitor of the insulin receptor (IR) and insulin-like growth factor-1 receptor (IGF1R) (IC50 values are 73 and 100 nM respectively). Inhibits receptor autophosphorylation and downstream MEK1/2 and Akt signaling. Induces G1 arrest and apoptosis in ML-1 cells; also inhibits cell proliferation in multiple tumor types. Reverses EMT through the attenuation of Snail mRNA expression in MCF10A cell over expressing IGF1R.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 468740-43-4
Summenformel C25H26ClN5O3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BMS 536924
Menge 10 mg
Formelmasse 479.96
Reinheit >98%
Molekulargewicht 479.965