Learn More
BMPR2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA547949
337.35 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15538442
  • 506.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
In direct ELISAs, less than 1% cross-reactivity with recombinant human (rh) BMPR-IA, recombinant mouse (rm) BMPR-IA, rhBMPR-IB, and rmBMPR-IB is observed. Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
BMPR2 Polyclonal antibody specifically detects BMPR2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
BMPR2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 100 μg; Unconjugated