Learn More
Brady™ BMP71 Schwarzweiß-Etikettendrucker
Tragbarer Etikettendrucker
Marke: Brady™ 710638
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das Flaggschiff der tragbaren Brady Drucker, der mobile BMP™71 Etikettendrucker, ist ein hochwertiger tragbarer Drucker für Draht- und Kabeletiketten, der ideal für die Telekommunikation/Datenkommunikation und den elektrischen Bereich ist, sich aber auch perfekt für das Drucken von Gesundheits- und Sicherheitsschildern und -etiketten in einer Vielzahl anderer Arbeitsumgebungen eignet.- Elektronische und allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung, Draht- und Kabelmarkierung
- Endlosband und Stanzetiketten
- 500+ Symbole im Lieferumfang enthalten
- Maximale Etikettenbreite 50.8 mm
- Empfohlener Verbrauch pro Tag: 1000
- Maximale Druckbreite 45.97 mm
- Druckgeschwindigkeit 38 mm/s
- Auflösung 300 dpi
- Höhe 116.80 mm
Spezifikation
Etikettendrucker | |
Thermotransfer | |
241.3 mm | |
332.70 mm | |
Monochrom | |
2 label rolls, 1 black ribbon cartridge, rechargeable battery, AC adapter, USB communication cable, adapter for TLS2200™ / HandiMark™ material roll, Quick Start Guide, product CD (with printer drivers, examples, comprehensive user manual), cleaning | |
200 MB - bis zu 100.000 Etiketten | |
300 dpi | |
USB | |
2.49 kg | |
Je 1 | |
AC-Adapter, wiederaufladbare Batterie |
LCD | |
332.70 mm | |
116.80 mm | |
241.30 x 332.70 mm | |
CYRILLIC Keyboard, EU Plug, LabelMark and MarkWare Software | |
Bulgarian, English, Russian | |
38,10 mm/s | |
LabelMark, Markware | |
4 to 49° C | |
Allgemeine Etikettierung und Kennzeichnung von elektronischen Bauteilen, Laborkennzeichnung, Sicherheitsschilder, Draht- und Kabelkennzeichnung | |
2 Jahre |