Learn More
Brady™ BMP71 Schwarzweiß-Etikettendrucker
Tragbarer Etikettendrucker
Marke:  Brady™ 710604
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10385578
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das Flaggschiff der tragbaren Brady Drucker, der mobile BMP™71 Etikettendrucker, ist ein hochwertiger tragbarer Drucker für Draht- und Kabeletiketten, der ideal für die Telekommunikation/Datenkommunikation und den elektrischen Bereich ist, sich aber auch perfekt für das Drucken von Gesundheits- und Sicherheitsschildern und -etiketten in einer Vielzahl anderer Arbeitsumgebungen eignet.
  • Elektronische und allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung, Draht- und Kabelmarkierung
  • Endlosband und Stanzetiketten
  • 500+ Symbole im Lieferumfang enthalten
  • Maximale Etikettenbreite 50.8 mm
  • Empfohlener Verbrauch pro Tag: 1000
  • Maximale Druckbreite 45.97 mm
  • Druckgeschwindigkeit 38 mm/s
  • Auflösung 300 dpi
  • Höhe 116.80 mm
Spezifikation
Spezifikation
Etikettendrucker
Thermotransfer
241,3 mm
332,70 mm
Monochrom
2 label rolls, 1 black ribbon cartridge, rechargeable battery, AC adapter, USB communication cable, adapter for TLS2200™ / HandiMark™ material roll, Quick Start Guide, product CD (with printer drivers, examples, comprehensive user manual), cleaning
200 MB - bis zu 100.000 Etiketten
300 dpi
USB
2,49 kg
Je 1
220 V
LCD
332,70 mm
116,80 mm
241,30 x 332,70 mm
KYRILLISCHE Tastatur, EU-Stecker
Bulgarisch, Englisch, Russisch
38,10 mm/s
LabelMark, Markware
4° bis 49° C
Allgemeine Etikettierung und Kennzeichnung von elektronischen Bauteilen, Laborkennzeichnung, Sicherheitsschilder, Draht- und Kabelkennzeichnung
2 Jahre