missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SI Analytics™ BlueLine pH-Kombinationselektrode

Artikelnummer. 10062902 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Diaphragma:
Fasermembran
KPG Ringspalt-Membran
Keramikmembran
Lochmembran
Platinmembran
Schliffdiaphragma
Länge (metrisch):
120 mm
120 mm
170 mm
40/80 mm
65,25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10062902

Marke: SI Analytics™ 285129320

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Genaue und schnelle Messung durch präzise Fertigung und hochwertiges Material. SI Analytics™ BlueLine Spezialsensorelektroden sind pH-Elektroden für eine Vielzahl von speziellen Anwendungen wie Reinstwasser und Emulsionen oder Messungen in halbfesten Proben.

  • Akkurate und schnelle Messung wird durch Präzisionsherstellung und dem Einsatz von hochqualitativem Material sichergestellt
  • Bestehend aus drei Bereichen von Elektroden: robuste Elektroden mit Gelelektrolyt und Kunststoffstiel für allgemeine Anwendungen, Flüssigelektrolytfühler für entscheidende Messungen und Spezialfühler
  • Gel- und Flüssigelektrolytfühler sind mit verschiedenen Verbindungen lieferbar (z. B. Steckkopf oder festes Kabel mit entweder DIN- oder BNC-Stecker)
  • Das Spezialelektrodensortiment umfasst pH-Elektroden für Oberflächenmessungen, für kleine Probenmengen, für hochreines Wasser und Messungen in halbfesten Proben 
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung Redox Elektrode Rx 32
Anschlusstypen Steckkopf
Diaphragma Fasermembran
Material Kunststoff
Typ pH-Kombinationselektrode
Internes Bezugssystem Ag/AgCl
Modell Blueline 32 Rx
Temperaturbereich (metrisch) -5 °C bis +80 °C
Länge (metrisch) 120 mm
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt