Learn More
SI Analytics™ BlueLine pH-Kombinationselektrode mit konisch zulaufender Membran
Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
DIN
DIN und 4 mm Bananenstecker, 4 mm Banana Plug
Metrohm Stecker
Steckkopf
Modell:
Blueline 11 PH
Blueline 14 PH Id
Blueline 17 pH-R
Blueline 18 PH
Blueline pH 12
Blueline pH 14
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die SCHOTT™ Instruments BlueLine 14 pH ID und BlueLine 15 pH ID mit automatischer Sensorerkennung und integriertem Temparatursensor (für Lab 870 und ProLab-Geräte)
Mit Glasschaft und robuster kegelförmiger Membran, Referenzsystem: Silber/Silberchlorid. Elektrolyt flüssig, KCI 3 mol/l. Mit Festkabel 1 m, φ = 5mm, DIN- oder BNC-Stecker +4mm Bananenstecker. Für universelle Anwendungen.
SCHOTT™ Instruments BlueLine 14 pH ID (DIN-Stecker + Banane, Festkabel)
SCHOTT™ Instruments BlueLine 15 pH ID(BNC-Stecker + Banane, Festkabel)
pH: 0 - 14
Temperatur: -5 - 100 °C
Anschluss: DIN + Banane
φ/L: 12/120mm
Diaphragma: Platin
Temp. Sensor: NTC 30 kOhm
Mit Glasschaft und robuster kegelförmiger Membran, Referenzsystem: Silber/Silberchlorid. Elektrolyt flüssig, KCI 3 mol/l. Mit Festkabel 1 m, φ = 5mm, DIN- oder BNC-Stecker +4mm Bananenstecker. Für universelle Anwendungen.
SCHOTT™ Instruments BlueLine 14 pH ID (DIN-Stecker + Banane, Festkabel)
SCHOTT™ Instruments BlueLine 15 pH ID(BNC-Stecker + Banane, Festkabel)
pH: 0 - 14
Temperatur: -5 - 100 °C
Anschluss: DIN + Banane
φ/L: 12/120mm
Diaphragma: Platin
Temp. Sensor: NTC 30 kOhm
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | DIN und 4 mm Bananenstecker, 4 mm Banana Plug |
| Diaphragma | Platinmembran |
| Material | Glas |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Typ | pH-Kombinationselektrode |
| Internes Bezugssystem | Ag/AgCl |
| Membran | Konus |
| Modell | Blueline 14 PH Id |
| Temperaturbereich (metrisch) | -5 bis + 100 °C |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Mehr anzeigen |