Learn More
SI Analytics™ BlueLine pH-Kombinationselektrode mit konisch zulaufender Membran
Artikelnummer. 10365632 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
DIN
DIN und 4 mm Bananenstecker, 4 mm Banana Plug
Metrohm Stecker
Steckkopf
Modell:
Blueline 11 PH
Blueline 14 PH Id
Blueline 17 pH-R
Blueline 18 PH
Blueline pH 12
Blueline pH 14
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10365632
Marke: SI Analytics™ 1064746
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Genaue und schnelle Messung durch präzise Fertigung und hochwertiges Material. SI Analytics™ BlueLine pH-Kombinationselektrode mit konischer Membran ist für die Verwendung mit kritischen Messungen geeignet.
  • Glasgehäuse mit robuster konischer Membran, Ag/AgCl-Referenzsystem
  • Für alle Anwendungen
  • Elektrolyt KCl 3 mol/l
  • Mit festem Kabel 1 m-,Ø=5 mm-, DIN- oder BNC-Anschluss und4 mm-Bananenstecker
  • SCHOTT™ Instruments BlueLine14 pH (DIN-Stecker + Bananenstecker, festes Kabel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstypen Metrohm Stecker
Diaphragma Platinmembran
Material Glas
pH-Bereich 0 bis 14
Typ pH-Kombinationselektrode
Internes Bezugssystem Ag/AgCl
Membran Konus
Modell Blueline 17 pH-R
Temperaturbereich (metrisch) -5 bis + 100 °C
Länge (metrisch) 120 mm
Durchmesser (metrisch) 12 mm