Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12774376
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
L
Packungsgröße:
1 Rollen
Artikelnummer. 12774376
Marke: Kimberly-Clark™ 7200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
WypAll™
  • Diese Reinigungstuchrollen sind perfekt zum leichten Abwischen von Oberflächen in Industrie- und Prozessumgebungen.
  • Dank der AIRFLEX™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp L20 Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 11.81 in.
Länge (metrisch) 30 cm
Breite (angloamerikanisch) 11.81 in
Breite (metrisch) 380 mm
Material Airflex-Gewebe
Zertifizierung/Konformität ISO 14001, ISO 9001
Farbe Blau
Abmessungen (L x B) L
Format Rolle
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum einfachen, präzisen Aufwischen von Spritzern, Schmutz, Staub und zum Polieren von Glas und glatten Oberflächen
Zur Verwendung mit (Geräte) Tuchspender zur Wandmontage
Verpackungsmenge 1 Rolle
Lage 1-lagig
Größe L