Learn More
Syngene™ Slimline Transilluminator mit blauer LED und Einschub
LED-Transilluminator, geeignet für eine Vielzahl von Bildgebungsanforderungen.
Marke: Syngene™ GX-ULTRA-SLIM-LED
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sogar blaue epi-LED-Beleuchtung
- Hohe Empfindlichkeit mit verbessertem S/N-Verhältnis
- Stellen Sie eine Reihe von Fluorophoren dar – EtBr, SYBRSafe, GelGreen, SYBR Gold, SYBRGreen, SYPRORuby, SYPROOrange, GelRed
- Die LED ist sicher für Haut und Augen und verursacht keine DNA-Schäden
Spezifikation
470 nm | |
Transilluminator | |
Einschub | |
7 x 12 cm |