Learn More
Heinz Herenz Blue Screw Cap Test Tubes
Click to view available options
:
Non-graduated
Beschreibung
- Test tubes
- PS
- 16 x 100 mm
- 10 mL
- Screw cap blue
- Cylindrical
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 10 mL |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Material | Polystyrene |
| Form | Cylindrical |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Sterilität | Non-sterile |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Graduated | No |
| Verschlusstyp | Screw Cap |
| Produkttyp | Test Tube |
| Mehr anzeigen |