Learn More
Vitlab™ Graduierter Messbecher mit erhabener Skala, blau
Artikelnummer. 10605173
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
3000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
24 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10605173
Marke: Vitlab™ 444081
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Messbecher aus Polypropylen können für eine Vielzahl von allgemeinen Laboranwendungen eingesetzt werden. VITLAB™ Messbecher mit erhabener blauer Graduierung verfügen über einen festen und ergonomischen Griff und eine leicht ablesbare, erhabene Skala.
  • Messbecher aus hochtransparentem Polypropylen
  • Zur Erhaltung der Markierungen nicht bei Temperaturen über 60 °C reinigen
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 170 mm
Kapazität (metrisch) 3000 ml
Material PP (Polypropylen)
Höhe (metrisch) 242 mm
Menge 6/Packung
Typ Messbecher
Autoklavierbar Ja
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität DIN EN 285
Scale Blaue erhabene Skala