Learn More
3M™ Laborkittel aus Polypropylen mit versäuberten Nähten, blau
134.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
Klein
M
L
XL
2 Extragroß
Beschreibung
- Ideal für Hygieneanwendungen
- 100 % weiches, atmungsaktives und leichtes Polypropylen
- Mit Reißverschluss
- Interne Tasche
- 3M Katalog-Nr. 4440-3XL, 3M Katalog-Nr. 4440-L
Spezifikation
Produkttyp | Laborkittel |
Größe | Klein |
Material | Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Reißverschluss |
Stulpenform | Elastisch |
Einwegprodukt | Ja |
Saumtyp | Umgestochen |
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb | 28 bis 32 Zoll |
Größe (metrisch) Brustkorb | 71 bis 81 cm |