Learn More
Fisherbrand™ Farbcodierte achteckige PTFE-Rührstäbe
Zur Verwendung wenn eine schnelle visuelle Identifizierung erforderlich ist. Fisherbrand™ farbcodierte oktahedrale Rührstäbe aus PTFE sind in drei Farben erhältlich: blau, rot und gelb.
6.25 € - 37.45 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Konformitätszertifikat, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (MSDS) |
Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |
Form | Achteckig |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Behälter & Gefäße, Heizrührer |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12574987
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 15 mm | Blau |
17.43 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11848912
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 22 mm | Blau |
21.27 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11522313
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 38 mm | Blau |
25.60 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11532313
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 51 mm | Blau |
30.10 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11888912
|
Fisherbrand™
|
13 mm | 75 mm | Blau |
32.70 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11792145
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 13 mm | Blau |
21.10 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11512313
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 25 mm | Blau |
18.50 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11888902
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 13 mm | Rot |
12.78 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11898902
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 15 mm | Rot |
20.30 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11808912
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 22 mm | Rot |
21.30 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11582303
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 38 mm | Rot |
25.57 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11572303
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 25 mm | Rot |
18.48 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11963574
|
Fisherbrand™
|
13 mm | 75 mm | Rot |
37.45 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11542313
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 13 mm | Gelb |
12.78 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11898912
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 15 mm | Gelb |
17.43 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11808922
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 22 mm | Gelb |
21.30 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11572313
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 38 mm | Gelb |
25.60 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11562313
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 25 mm | Gelb |
18.50 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13573120
|
Fisherbrand™
|
13 mm | 75 mm | Gelb |
37.45 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11582313
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 51 mm | Gelb |
33.90 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11828922
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 38 mm | Gelb |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11828912
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 38 mm | Rot |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11818922
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 25 mm | Gelb |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11868912
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 38 mm | Blau |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11838922
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 51 mm | Gelb |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11818912
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 25 mm | Rot |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Farbcodierte, achteckige Rührstäbe
- Für Anwendungen, bei denen die Identifizierung von größter Bedeutung ist
- Hinweis: Farbige PTFE-Beschichtungen sind nicht so inert wie einfaches PTFE
Spezifikation
Ja | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
Behälter & Gefäße, Heizrührer |
Konformitätszertifikat, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (MSDS) | |
Achteckig |