Learn More
Fisherbrand™ Farbcodierte achteckige PTFE-Rührstäbe
Artikelnummer. 13573120 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
38 mm
51 mm
75 mm
Durchmesser (metrisch):
8 mm
13 mm
Farbe:
Blau
Gelb
Rot
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 13573120
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung wenn eine schnelle visuelle Identifizierung erforderlich ist. Fisherbrand™ farbcodierte oktahedrale Rührstäbe aus PTFE sind in drei Farben erhältlich: blau, rot und gelb.
  • Farbcodierte, achteckige Rührstäbe
  • Für Anwendungen, bei denen die Identifizierung von größter Bedeutung ist
  • Hinweis: Farbige PTFE-Beschichtungen sind nicht so inert wie einfaches PTFE
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Gelb
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße / Heizrührer
Länge (angloamerikanisch) 3 in.
Durchmesser (metrisch) 13 mm
Länge (metrisch) 75 mm
Menge 2/Pckg.
Form Achteckig