Learn More
Fisherbrand™ Farbcodierte achteckige PTFE-Rührstäbe
Zur Verwendung wenn eine schnelle visuelle Identifizierung erforderlich ist. Fisherbrand™ farbcodierte oktahedrale Rührstäbe aus PTFE sind in drei Farben erhältlich: blau, rot und gelb.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02250kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11888902
  • 12.78 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 09-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Farbcodierte, achteckige Rührstäbe
  • Für Anwendungen, bei denen die Identifizierung von größter Bedeutung ist
  • Hinweis: Farbige PTFE-Beschichtungen sind nicht so inert wie einfaches PTFE
Spezifikation
Spezifikation
8 mm
5/16 in.
Rot
Behälter & Gefäße, Heizrührer
Konformitätszertifikat, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (MSDS)
Achteckig
1/2 in.
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
10/Pckg.
Ja
13 mm