Learn More
Fisherbrand™ Farbcodierte achteckige PTFE-Rührstäbe
Zur Verwendung wenn eine schnelle visuelle Identifizierung erforderlich ist. Fisherbrand™ farbcodierte oktahedrale Rührstäbe aus PTFE sind in drei Farben erhältlich: blau, rot und gelb.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04136kg
Beschreibung
- Farbcodierte achteckige Rührstäbe
- Zur Verwendung in Prozessen mit erforderlicher Identifizierung
- Hinweis: Farbige PTFE-Beschichtungen sind nicht so inert wie reines PTFE
Spezifikation
1 in. | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
Blau | |
8 mm | |
Behälter & Gefäße, Heizrührer | |
Konformitätszertifikat, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (MSDS) | |
Achteckig |
PTFE | |
PTFE-Rührstäbe, oktaedrisch, farbig | |
5/Pckg. | |
5/16 in. | |
Ja | |
25 mm |