Learn More
ABEBA™ Arbeitsschuhe, blau Artikelnummer.: 15273715
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
ABEBA™ Arbeitsschuhe, blau
Artikelnummer. 15273715
Click to view available options
Größe:
41/42
43/44
Artikelnummer. 15273715
Marke: ABEBA™ 961035/36
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Antistatic and autoclavable at 121°C. High slip resistance.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Autoclavable, sterilisable special material
  • Blue
  • Antistatic
  • Heel strap foldable, adjustable
  • DOUBLE SIZES, please use even size when placing your order (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Farbe Blue
Modell 9610
Beständig gegen Static
Produkttyp Controlled Environments Shoes
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ABEBA™ Arbeitsschuhe, blau >