Learn More
SHOWA™ Blue Nitrile Chemical Resistant Gloves, Model 7555 EBT Artikelnummer.: 17817331
Zum Warenkorb hinzufügen
SHOWA™ Blue Nitrile Chemical Resistant Gloves, Model 7555 EBT
Artikelnummer. 17817331
X-Small
Click to view available options
Größe:
11
Large
Medium
Small
X-Large
X-Small
Artikelnummer. 17817331
Marke: SHOWA™ 755506XS
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
A 100% nitrile disposable glove that is designed to reduce irritation and allergy risks, as well as provide chemical protection.
  • By chlorinating the glove, comfort is enhanced and the feeling of tackiness is removed.
  • The nitrile construction protects against chemical penetration and projection.
  • Free of latex, powder and silicone to prevent allergic reaction and skin irritation.
Spezifikation
Chlorinated Yes
Anwendungen Industriell
Farbe Blue
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Ja
Material Biodegradable Nitrile
Palm Thickness (English) 4,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Größe X-Small
Dicke (angloamerikanisch) 4,7 mil
Dicke (metrisch) 0.12 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKPT
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Art der Handschuhstulpe Extended
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Modell 7555 EBT
Länge (angloamerikanisch) 11,6 in.
Länge (metrisch) 295 mm
Name des Produkts
SHOWA™ Blue Nitrile Chemical Resistant Gloves, Model 7555 EBT >