Learn More
Syngene™ Transilluminator mit blauer LED
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16544331 Alle ansehen Syngene Produkte
Click to view available options
Wavelength:
470 nm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16544331
Marke: Syngene™ BTULTRABRIGHTLED
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Transilluminator mit blauer LED und einem Sichtbereich.
  • Sogar blaue epi-LED-Beleuchtung
  • Hohe Empfindlichkeit mit verbessertem S/N-Verhältnis
  • Stellen Sie eine Reihe von Fluorophoren dar – EtBr, SYBRSafe, GelGreen, SYBR Gold, SYBRGreen, SYPRORuby, SYPROOrange, GelRed
  • Die LED ist sicher für Haut und Augen und verursacht keine DNA-Schäden
Specifications
Produkttyp LED-Transilluminator
Enthält Sichtbereich: 20 x 16 cm
Spannung 100/115/220/230 V
Intensity Befestigt
Wavelength 470 nm
Beleuchtungsart LED blau