Learn More
Buerkle™ Graduierte Kunststoff-Messbecher mit Griff, blau
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Beschreibung
- Graduierungen aus permanenter blauer Tinte
- Durchscheinend
- Autoklavierbar bis zu 121 °C
- Suitable for foodstuff
- Mit Griff und Ausguss für tropffreies Ausgießen
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Transparent |
Durchmesser (metrisch) Basis | 125 mm |
Oberer Durchmesser (metrisch) | 150 mm |
Kapazität (metrisch) | 2000 mL |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lebensmittel geeignet |
Höhe (metrisch) | 215 mm |
Enthält | Griff |
Menge | Je |
Typ | Becher |