Learn More
Hirschmann™ Büretten der Klasse AS mit geradem Absperrhahn, blaue Graduierung
Artikelnummer. p-8011821
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 11742362
Marke: Hirschmann™ 3140260
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für das Dosieren von gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Die Hirschmann™ Büretten der Klasse AS mit blauer Graduierung werden aus haltbaren DURAN™-Glasschläuchen hergestellt.
  • Schellbach
  • Hauptringgraduierung
  • Mit blauer Graduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 385
  • Mit geradem Absperrhahn mit PTFE-Spindel
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 ml
Material Glas
Graduierungen 0,02 ml
Enthält Schellbachstreifen
Umfang Blau
Sperrhahn Gerade
Material des Sperrhahns PTFE
Toleranz ±0.02 ml
Typ Bürette
Class Klasse AS
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 385