Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting-Papier, Gütegrad BF3, Blätter
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting-Papier, Gütegrad BF 3, die Papierbögen sind hochrein und ideal für die Blotting-Chromatographie.
96.00 € - 148.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Kapillaranstieg: 130 mm/10 min, Gewicht: 330 g/m2, 100/Packung |
---|---|
Filmdicke | 0.76 mm |
Format | Bogen |
Güte | BF3 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15982800
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-520-135155N |
135 mm | 155 mm |
96.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15992800
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-520-200200N |
200 mm | 200 mm |
148.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Diese hochreine Papiersorte eignet sich nicht nur für Blotting und Chromatographie, sondern eignet sich auch für eine Vielzahl von Absorptionsanwendungen wie in den Biowissenschaften und der Diagnostik.
- Aus hochreinen Baumwolllintern für gleichmäßigen Pufferfluss und daraus resultierende Blots.
- Keine Additive zur Vermeidung von Interferenzen während des Transfers.
- Gütegrad BF-3 eignet sich ideal für die Erhöhung und Aufrechterhaltung des Transports von Flüssigkeit aus dem Puffer und als Pufferreservoir in Kapillaren- und Semidry-Blotting-Methoden.
Spezifikation
Kapillaranstieg: 130 mm/10 min, Gewicht: 330 g/m2, 100/Packung | |
0.76 mm | |
Bogen | |
BF3 |