Learn More
Marienfeld Superior™ Blutgaskapillarröhrchen aus Glas für die Blutgasanalyse
Artikelnummer. p-7144735
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
82,5 μl
110 μl
220 μl
Länge (metrisch):
75 mm
100 mm
125 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 10775352
Marke: Marienfeld Superior™ 2951304
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie Marienfeld Superior™ Blutgaskapillarröhrchen für die Blutgasanalyse, insbesondere von Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid
  • Hergestellt aus dickwandigem Glas mit feuerpolierten Enden
  • Natrium-heparinisiert
  • Toleranz der Länge ist ± 1 mm
  • Toleranz des Durchmessers ist ± 0,05 mm
  • Für Einmalgebrauch
  • 250 Stück in runder Pappdose, 4 Dosen im Karton
  • Für in-vitro-diagnostische Anwendungen gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG, mit CE-Kennzeichen, empfohlenem Verbrauchsdatum und Chargennummer zur umfassenden Information und Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Produkttyp Kapillarröhrchen
Zusatzstoff Natrium-Heparin
Material Dickwandiges Glas
Kapazität (metrisch) 110 μl
Menge 4x250
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analyse von Blutgas
Länge (metrisch) 100 mm
Außendurchmesser (metrisch) 1.75 mm dia. ext.
Zertifizierung/Konformität Mit CE-Kennzeichnung (IVD)