Learn More
Fisherbrand™ Blood Collection Tray Replacement Insert for Tube Racks
These inserts are made out of polystyrene and are disposable. Each insert features a deep pocket for a sharps container and several smaller pockets for tube storage and blood collection accessories.
Marke: Fisherbrand™ HS2201B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erhältlich für ein 13-mm- oder 16-mm-Röhrchengestell
- Der Einsatz ist abnehmbar, waschbar und zum einmaligen Gebrauch
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
14,48 x 8,25 x 5,12 in. | |
130 mm | |
8 Kammern | |
209,6 mm | |
Ersatzeinsätze |
Weiß | |
16-mm-Röhrchengestelle | |
368 mm | |
0,24 kg | |
Polystyrol |