Learn More
BD Blutentnahme-Set
Zur Blutentnahme. BD Vacutainer™ Safety-Lok™ Blutentnahmesets (50 Sets) werden mit Sicherheitsabdeckung und Luer-Adapter geliefert.
Marke: BD 367282
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.99000kg
Beschreibung
- Mit Sicherheitsabschirmung und Luer-Adapter,
- 21 G ¾ Zoll, 18 cm-Schlauch, grün
- Empfohlen für Erwachsene
- Ein Karton enthält 4 x 50 Blutentnahmesets
- Ein Set ist für ein Paar Blutkulturflaschen erforderlich
Spezifikation
Blutentnahmebesteck | |
Steril |