Learn More
Thermo Scientific™ Blutagar (TSA mit Schafblut)
Zur Anzucht einer Vielzahl von Mikroorganismen mit diesem nicht-selektiven Universalmedium mit Schafblut für die Hämolyse-Reaktion
32.75 €
Produktcode | Marke | Menge | Format | Enthält | Herstellungsort | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Format | Enthält | Herstellungsort | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10362223
|
Thermo Scientific™
PB5012A |
10 Stück/Packung | 90mm-Einzelplatte | TSA with Sheep Blood | Deutschland |
32.75 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Zur Anzucht einer Vielzahl anspruchsvoller Organismen auf dem Thermo Scientific™ Blutagar (TSA mit Schafblut), einem nicht-selektiven Universalmedium und Diagnosewerkzeug, auf dem durch Zusatz von Schafblut die Entstehung und Visualisierung der Hämolyse-Reaktionen gefördert wird.
Trypton-Soja-Agar (Caseinpepton-Sojamehlpepton-Agar) mit defibriniertem Schafblut eignet sich für die Kultivierung anspruchsvoller aerober und anaerober Bakterien, wobei letztere in überschichteten Kulturen oder durch Inkubation unter anaeroben Bedingungen gezüchtet werden können. Durch Kombination von aufgeschlossenem Caseinpepton und Sojamehlpepton mit Papain-Aufschluss wird ein optimales Wachstum erreicht, bei dem das Casein die Proteine und die Sojabohnen die Kohlenhydrate liefern. Durch Anreicherung mit sterilem defibriniertem Schafblut können die Hämolyse Eigenschaften verschiedener Bakterien wie Streptokokken, Listerien, hämolysierende Staphylokokken, Escherichia Coli und Pseudomonas produziert werden.Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™-Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen für die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Blood Agar | |
Agar |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 8 Wochen