Learn More
Fisherbrand™ Blöcke für Fisherbrand™ Isotemp™ Digitale Trockenbäder/Heizblöcke Artikelnummer.: 15387938
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Blöcke für Fisherbrand™ Isotemp™ Digitale Trockenbäder/Heizblöcke
Artikelnummer. 15387938 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
18 mm, 12
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
6mm
10 mm
13 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
No. of Places:
6
8
12
15
24
28
46
Artikelnummer. 15387938
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine Vielzahl von Blöcken für jede Anwendung
  • Blöcke aus Aluminiumlegierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Digitale Trockenbäder/Heizblöcke mit Touchscreen (keine Kompaktmodelle)
Material Aluminiumlegierung
No. of Places 12
Typ Block
Durchmesser (metrisch) 18 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Blöcke für Fisherbrand™ Isotemp™ Digitale Trockenbäder/Heizblöcke >