Learn More
Sartorius™ Blockgewichte
Blockgewichte sind hochwertige Arbeitsstandards für den täglichen Gebrauch, die aus hochwertigen Materialien bestehen.
Marke:  Sartorius™ YCW7259-AC-02
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15375276
  • 357.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Toleranzen entsprechen OIML R111 - 1
  • Nicht magnetisierbar
  • Aus Gusseisen, schwarz lackiert mit einer Dichte von 7,200 kg/m³
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blockgewicht
OIML Klasse M1
20 kg
DAkkS-Kalibrierzertifikat
Gusseisen
7,200 kg/m³