Learn More
Invitrogen™ BLOCK-iT™ Fluorescent Oligo, for electroporation
BLOCK-iT™ Fluoreszenz-Oligo für die Elektroporation
Marke:  Invitrogen™ 13750062
773.02 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10133622
  • 896.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
BLOCK-iT™ fluoreszierender Oligo bietet:
  • Ein starkes, leicht erkennbares FITC-Signal, das die Transfektionseffizienz anzeigt
  • Chemische Modifikationen für ein klareres, beständigeres Zellsignal als bei markierter siRNA
  • Bewährte Korrelation der Transfektionseffizienz mit Stealth RNAi™ siRNA und herkömmlichen siRNA-Molekülen
    Dies macht BLOCK-iT™ Fluoreszenz-Oligo zu einem idealen Indikator für die Transfektionseffizienz für RNAi-Experimente. BLOCK-iT™ Fluoreszenz-Oligo ist für zwei Konfigurationen erhältlich: eine für Lipid-vermittelte Transfektionseffizienz (2 x 125μl) bei 20 μM und eine für Elektroporation (75 μl) bei 1 mM.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    BLOCK-iT™ Fluoreszenz-Oligo zur Elektroporation wird mit 75 µl bei 1 mM geliefert und sollte bei –20 °C gelagert werden
    Fluoreszent
    Elektroporation
    Block-iT™
    75 µl
    Transfektionskontrolle
    RNA
    FITC (Fluorescein)
    Fluoreszenzoligo
    siRNA