Beschreibung
Mit diesen SCAT™ Blindstopfen sind sie für HPLC vorbereitet.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Blindstopfen |
| Farbe | Farblos |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6,35 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC-/UHPLC-Systeme |
| Verpackungsmenge | 10 Packungen |
| Gewindegröße | UNF 1/4 in. 28G |
| Zur Verwendung mit | Sicherheitsverschlüsse, Sicherheits-Abfallverschlüsse |
| Material | PFA |