Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für Maus-BLC/CXCL13
Artikelnummer. 17175709
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17175709
Marke: Invitrogen™ EMCXCL13X5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
The Mouse BLC/CXCL13 ELISA quantitates Ms BLC in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms BLC. Principle of the method The Mouse BLC solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
B-Lymphozyten-Chemoattractant, unabhängig geklont und Angie genannt, ist ein CXC-Chemokin, das stark in den Follikeln der Milz, Lymphknoten und den Peyer-Plaques exprimiert wird. Es fördert bevorzugt die Migration von B-Lymphozyten (im Vergleich zu T-Zellen und Makrophagen), offenbar durch Anregung des Calciumzustroms und der Chemotaxis bei Zellen, die Burkit-Lymphom-Rezeptoren 1 exprimieren (BLR-1). Es kann daher beim Homing von B-Lymphozyten an Follikel unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer O55038
Assay-Bereich 1,37 pg/mL bis 1000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 2 pg/mL
Kalibrierbereich 2 pg/mL bis 2000 pg/mL
Beschreibung BLC (CXCL13) ELISA-Kit, 96 Assays, 1 Kit, Mausspezies, HRP-Konjugat, kolorimetrische Nachweismethode, Enzym-Linked Immunosorbent Assay Für die Quantifizierung und den Nachweis von BLC (CXCL13) in Proben mit einem Mikrotiterplatten-Lesegerät
Nachweisbare Analyten BLC (CXCL13), Maus-BLC
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Chemokin und Rezeptoren
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine auf: Maus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fraktalkin, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN (OB), LIX, L-Selektin, Lymphotactin, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, P-Selektin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Ausreichend für 5 x 96 Assays
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 55985
Gensymbol Cxcl13
Wirtsspezies Maus
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Standard, Chromogen, SAV-HRP, Assay-Verdünnungsmittel-Konzentrat, Stopplösung, Waschpuffer, Biotinylierter Nachweisantikörper, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Vorbeschichtete 96-Well-Platten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Entzündungen
Probenvolumen Plasma, 5 μl; Serum, 5 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym 4631412M08Rik, ANGIE2, Angie, BCA-1, BLC, BLR1L, Scyb13
Ziel Maus
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min