Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Vollpipetten aus Kalk-Natron-Glas
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ Vollpipetten mit 2-Markierung sind mit einer DE-M-Markierung in blauer Emailfarbe versehen. Lieferung mit Chargennummer sowie einem Chargenzertifikat pro Verpackungseinheit des Herstellers. DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage lieferbar.
Marke:  BRAND™ 29725
52.54 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11828281
  • 63.00 € / 6 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus AR-GLAS™ Kalknatronglas
  • 2-Markierungen mit DE-M-Markierung aus blauem Email
  • Klasse AS
  • Zertifiziert gemäß DIN EN ISO 648
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Wartezeit: 5 Sekunden
  • Chargennummer und ein Chargenzertifikat pro Verpackungseinheit des Herstellers.
  • DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Volumenabgabe
AS
Ja
0.1 ml
6/Packung
Schwarz
330 mm
DIN EN ISO 648, DIN 1769
AR-GLAS, Kalknatronglas
Blau
DE-M-Markierung
±0.01 ml
3 ml
Vollpipette
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
BRAND™ Blaubrand™ Vollpipetten aus Kalk-Natron-Glas > Fassungsvermögen:3 ml; schwarz