Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messpipetten aus Kalk-Natron-Glas
Artikelnummer. 11363854 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.5 ml
3 ml
4 ml
5 ml
6 ml
7 mL
10 ml
15 ml
25 ml
30 ml
40 ml
50 ml
100 ml
Toleranz:
±0,005
±0.015 ml
±0.01 ml
±0.02 ml
±0.03 ml
±0.08 ml
± 0.05 ml
0.015 ml
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Schwarz
Weiß
Länge (metrisch):
300 mm
330 mm
400 mm
440 mm
510 mm
520 mm
540 mm
585 mm
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11363854
Marke: BRAND™ 29708
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ Vollpipetten mit 1-Markierung sind mit einer DE-M-Markierung in blauer Emailfarbe versehen. Lieferung mit Chargennummer sowie einem Chargenzertifikat pro Verpackungseinheit des Herstellers. DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage lieferbar.
  • Hergestellt aus AR-GLAS™ Kalknatronglas
  • 1-Markierung mit DE-M-Markierung aus blauem Email
  • Klasse AS
  • Zertifiziert gemäß DIN EN ISO 648
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Wartezeit: 5 Sekunden
  • Chargennummer und ein Chargenzertifikat pro Verpackungseinheit des Herstellers.
  • DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung Volumenabgabe
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 648, DIN 1769
Klasse AS
Material AR-GLAS, Kalknatronglas
Skala Ja
Graduierungsfarbe Blau
Graduierungsart DE-M-Markierung
Menge 6/Packung
Toleranz ±0.015 ml
Farbe Orange
Volumen (metrisch) 6 ml
Länge (metrisch) 400 mm
Typ Vollpipette