Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Kolbenpipette mit einer Markierung, mit Zertifikat
Artikelnummer. p-7147823 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
2.5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15801475
Marke: BRAND™ 929703
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einzigartige AS-Vollpipetten aus Kalknatronglas mit 1 Markierung und blauer Graduierung. Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.
  • Vollpipetten, Klasse AS, Kalknatronglas, 1 Markierung, blaue Graduierung
  • Blaubrand™ DIN EN ISO 648
  • DE-M-Markierung mit Chargennummer
  • Skala und Beschriftung in kontrastierendem blauem Einbrennlack, kalibriert auf (EX)
  • Alle Blaubrand™ Vollpipetten werden mit Chargennummer und einem Chargenzertifikat des Herstellers pro äußerer Packung geliefert (bis zu 2 ml: 12 Zylinder, über 2 ml: 6 Zylinder pro Packung)
  • Mit individueller Konformitätsbescheinigung ausgeliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung Volumenabgabe
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 648
Klasse AS
Material AR-GLAS
Min. Durchflusszeit 5 s
Toleranz 0.01 ml
Farbe Orange
Volumen (metrisch) 2 ml
Länge (metrisch) 330 mm
Typ Vollpipette mit einer Markierung