Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Vollpipetten mit einer Markierung
Die einzigartigen Messpipetten der Klasse AS aus Kalknatronglas mit 1 Markierung und blauer Graduierung zeichnen sich durch ein Volumen von 20 ml, eine Toleranz von ±0.03 ml sowie eine Gesamtlänge von 510 ± 10 mm aus.
Marke: BRAND™ 29714
62.69 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Volumetrische Pipetten, Klasse AS, 1 Markierung, blaue Graduierung
- Blaubrand®
- DIN EN ISO 648
- DE-M-Markierung mit Chargennummer
- Kalibriert zur Abgabe (EX)
- Alle Blaubrand®-Vollpipetten werden mit Chargennummer und einem Chargenzertifikat pro Herstellerverpackung geliefert (bis zu 2 ml: 12 Zylinder, über 2 ml: 6 Zylinder pro Packung)
- Auch mit Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat (ehemals DKD) lieferbar
- Volumen: 20 ml
- Toleranz: 0.03 ±Ml
- Gesamtlänge: 510 ± 10 mm
Spezifikation
Volumenabgabe | |
AS | |
6/Pckg | |
20 ml | |
Vollpipette mit einer Markierung |
DIN EN ISO 648 | |
5 s | |
Gelb | |
510 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen