Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ USP-Kolbenpipetten, Klasse AS, mit Zertifikat
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas gemäß DIN EN ISO 648. BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ Klasse AS Kugelpipetten werden mit einem individuellen USP-Konformitätszertifikat geliefert.
46.30 € - 52.90 €
Spezifikation
Kalibrierung | Volumenabgabe |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 648, DIN 12691 |
Klasse | AS |
Material | AR-GLAS, Kalknatronglas |
Skala | Ja |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15895552
|
BRAND™
950502 |
1 ml |
46.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15805562
|
BRAND™
950503 |
2 ml |
46.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15815562
|
BRAND™
950507 |
5 ml |
47.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15825562
|
BRAND™
950512 |
10 ml |
48.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15845562
|
BRAND™
950515 |
25 ml |
50.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15855562
|
BRAND™
950518 |
50 ml |
52.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas.
- DIN EN ISO 648. Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.)
- Wartezeit 5 Sekunden.
- Lieferung mit Chargennummer und Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit.
- Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung
Spezifikation
Volumenabgabe | |
AS | |
Ja | |
DE-M-Markierung |
DIN EN ISO 648, DIN 12691 | |
AR-GLAS, Kalknatronglas | |
Braun | |
Volumetrische Vollpipette |