Learn More
Brand™ Blaubrand™ Eterna™ Kolbenpipetten, Klasse AS, mit Zertifikat
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
:
Fassungsvermögen: 20 ml
Beschreibung
- Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas.
- DIN EN ISO 648. Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.)
- Wartezeit 5 Sekunden.
- Lieferung mit Chargennummer und Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit.
- Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Volumenabgabe |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 648, DIN 12691 |
| Klasse | AS |
| Material | AR-GLAS, Kalknatronglas |
| Skala | Ja |
| Graduierungsfarbe | Braun |
| Graduierungsart | DE-M-Markierung |
| Farbe | Gelb |
| Volumen (metrisch) | 20 ml |
| Länge (metrisch) | 510 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido