Learn More
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA Messzylinder aus Borosilikatglas mit hoher Form, Klasse A
Artikelnummer. p-8003530 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduierungen:
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11824000
Marke: BRAND™ 32754
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht den Normen DIN EN ISO 4788. BRAND™ Blaurbrand™ ETERNA Hohe Messzylinder aus Borosilikatglas der Klasse A schließen einen integrierten Ausgießer ein und sind dank des sechseckigen Glassockels besonders standfest. Dank der Graduierung in brauner Diffusionsfarbe mit DE-M-Kennzeichnung lässt sich das Volumen schnell und einfach bestimmen
  • Messzylinder aus Borosilikatglas mit hoher Form, Klasse A
  • Entspricht den DIN EN ISO-Normen 4788
  • Autoklavierbar
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Mit integriertem Ausguss und stabilem Sechskantfuß
  • Dank der Graduierung in brauner Diffusionsfarbe mit DE-M-Kennzeichnung lässt sich das Volumen schnell und einfach bestimmen
  • USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Artikelbeschreibung DE-M-Markierung, braune Graduierungen
Basistyp Hexagonal
Kalibrierung Volumenaufnahme
Skalenfarbe Bernsteinfarben
Form Rund
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 4788
Class A
Höhe (metrisch) 365 mm
Tolerance Metric ± 2,5 ml
Typ Graduierte Messzylinder
Material Borosilikatglas
Kapazität (metrisch) 500 ml
Enthält Chargenzertifikat
Graduierungen 5 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Unterteilung Gehäuse 5mL