missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ ETERNA™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, mit Polypropylen-Stopfen
Borosilikatglaskonstruktion und kalibriert für die Volumenaufnahme (TC, In.) Lieferung mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit.
Marke: BRAND™ 36841
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konstruktion aus Borosilikatglas (Boro 3.3)
- Polypropylen-Stopfen
- Bernsteinfarbene Graduierungsmarkierungen
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- DIN EN ISO 1042
- Lieferung mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit.
- Auf Wunsch auch mit Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich.
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Polypropylen | |
25 ml | |
±0.04 ml | |
Ja | |
10/19 |
USP-Einzel- und USP-Chargenzertifikat, DIN EN ISO 1042 | |
Klar | |
Borosilikatglas | |
2 Stück | |
A |