Learn More
BRAND™ Messkolben, BLAUBRAND™, Klasse A, DE-M, mit PP-Stopfen, ISO-Chargenzertifikat
Artikelnummer. 11874010 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 mL
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Flaschenhalstyp:
Enghals
Weit
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11874010
Marke: BRAND™ 37248
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Borosilikatglas und konform mit der Norm DIN EN ISO 1042. BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, mit Stopfen aus Polypropylen sind als Enghals- oder Weithalsausführung in verschiedenen Größen lieferbar. Die DE-M-Kennzeichnung am Kolbenhals ermöglicht eine schnelle und genaue Volumenbestimmung. Stopfen aus Polypropylen im Lieferumfang enthalten.
  • Messkolben Klasse A
  • Hergestellt aus Borosilikatglas
  • Erfüllt Norm DIN EN ISO 1042
  • DAkkS-Kalibrierungszertifikat auf Anfrage erhältlich
  • Kalibriert für die Volumenaufnahme (TC, In)
  • Modelle mit engen und weitem Hals sind in einer Vielzahl an Größen lieferbar
  • Mit DE-M-Kennzeichnung für eine schnelle und akkurate Volumenüberprüfung
  • Stopfen aus Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung Kalibriert auf Volumenaufnahme
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Verschlussmaterial Polypropylen
Farbe Klar
Beschreibung DE-M-Markierung
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Borosilikatglas
Fehlergrenze ±0.06 ml
Flaschenhalstyp Enghals
Anzahl pro Karton 2 Stück
Graduated Ja
Klasse A
Verschlusstyp Stopfen
Verschlussgröße 12/21