Learn More
BRAND™ Messkolben, BLAUBRAND™, Klasse A, DE-M, mit PP-Stopfen, ISO-Chargenzertifikat
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 mL
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Flaschenhalstyp:
Enghals
Weit
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Messkolben Klasse A
- Hergestellt aus Borosilikatglas
- Erfüllt Norm DIN EN ISO 1042
- DAkkS-Kalibrierungszertifikat auf Anfrage erhältlich
- Kalibriert für die Volumenaufnahme (TC, In)
- Modelle mit engen und weitem Hals sind in einer Vielzahl an Größen lieferbar
- Mit DE-M-Kennzeichnung für eine schnelle und akkurate Volumenüberprüfung
- Stopfen aus Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Kalibriert auf Volumenaufnahme |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042 |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Farbe | Klar |
| Beschreibung | DE-M-Markierung |
| Kapazität (metrisch) | 20 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Fehlergrenze | ±0.04 ml |
| Flaschenhalstyp | Enghals |
| Anzahl pro Karton | 2 Stück |
| Mehr anzeigen |