Learn More
BRAND™ Messkolben, BLAUBRAND™, Klasse A, DE-M, mit PP-Stopfen, ISO-Chargenzertifikat
Aus Borosilikatglas und konform mit der Norm DIN EN ISO 1042. BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, mit Stopfen aus Polypropylen sind als Enghals- oder Weithalsausführung in verschiedenen Größen lieferbar. Die DE-M-Kennzeichnung am Kolbenhals ermöglicht eine schnelle und genaue Volumenbestimmung. Stopfen aus Polypropylen im Lieferumfang enthalten.
Marke: BRAND™ 37255
144.13 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21985" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Messkolben Klasse A
- Hergestellt aus Borosilikatglas
- Erfüllt Norm DIN EN ISO 1042
- DAkkS-Kalibrierungszertifikat auf Anfrage erhältlich
- Kalibriert für die Volumenaufnahme (TC, In)
- Modelle mit engen und weitem Hals sind in einer Vielzahl an Größen lieferbar
- Mit DE-M-Kennzeichnung für eine schnelle und akkurate Volumenüberprüfung
- Stopfen aus Polypropylen
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Polypropylen | |
DE-M-Markierung | |
Borosilikatglas | |
Enghals | |
Ja | |
Stopfen |
DIN EN ISO 1042 | |
Klar | |
5000 ml | |
± 1.2 ml | |
1 Stück | |
A | |
34/35 |