Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, mit Glas-Stopfen
Artikelnummer. 11878361 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Verschlussgröße:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Flaschenhalstyp:
Enghals
Weit
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11878361
Marke: BRAND™ 37259
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht der Normen DIN EN ISO 1042. BRAND™ Blaubrand™ Volumetrische Kolben der Klasse A mit Glasstopfen sind in verschiedenen Größen sowohl als Enghals- als auch als Weithals-Ausführung erhältlich. Die DE-M-Markierung am Hals ermöglicht eine schnelle und genaue Volumenprüfung.
  • Messkolben, Klasse A
  • Aus Borosilikatglas
  • Entspricht den DIN EN ISO-Normen 1042
  • DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich auf Anfrage
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Enghals- und Weithalsoptionen sind in verschiedenen Größen erhältlich
  • DE-M-Markierung für schnelle und genaue Volumenprüfung
  • Glasstopfen im Lieferumfang enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung Kalibriert auf Volumenaufnahme
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Verschlussmaterial Glas
Farbe Klar
Beschreibung DE-M-Markierung
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Borosilikatglas
Fehlergrenze ±0.06 ml
Flaschenhalstyp Enghals
Anzahl pro Karton 2 Stück
Graduated Ja
Klasse A
Verschlussgröße 12/21