Learn More
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ Messkolben der Klasse A
Aus Borosilikatglas und konform mit der Norm DIN EN ISO 1042. BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ Messkolben der Klasse A sind auf eine genaue Flüssigkeitsfüllmenge bei einer bestimmten Temperatur kalibriert. Als Enghals- oder Weithalsausführung in verschiedenen Größen lieferbar. Mit Polypropylen-Stopfen und DE-M-Kennzeichnung.
42.50 € - 99.50 €
Spezifikation
Kalibrierung | Kalibriert auf Volumenaufnahme |
---|---|
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Farbe | Klar |
Material | Borosilikatglas |
Anzahl pro Karton | 2 Stück |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Flaschenhalstyp | Fehlergrenze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Flaschenhalstyp | Fehlergrenze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11864150
|
BRAND™
36849 |
100 ml | 14/23 | Enghals | ± 0.1 ml |
62.30 €
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11643199
|
BRAND™
36842 |
25 ml | 12/21 | Weit | ±0.06 ml |
46.65 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10400181
|
BRAND™
36853 |
1000 ml | 24/29 | Enghals | ±0.4 ml |
73.55 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10410181
|
BRAND™
36854 |
2000 ml | 29/32 | Enghals | ±0,6 mL |
99.50 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15517841
|
BRAND™
36846 |
20 ml | 12/21 | Weit | ±0.06 ml |
43.15 €
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11884000
|
BRAND™
36847 |
50 ml | 12/21 | Enghals | ±0.06 ml |
42.50 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11894000
|
BRAND™
36848 |
50 ml | 14/23 | Weit | ± 0.08 ml |
53.60 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11804010
|
BRAND™
36850 |
200 ml | 14/23 | Enghals | ±0.15 ml |
53.75 €
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11824010
|
BRAND™
36852 |
500 ml | 19/26 | Enghals | ±0.25 ml |
75.80 €
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11633199
|
BRAND™
36838 |
5 ml | 10/19 | Weit | ±0.04 ml |
46.55 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11653199
|
BRAND™
36843 |
10 ml | 10/19 | Weit | ±0.04 ml |
50.85 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11874000
|
BRAND™
36845 |
20 ml | 10/19 | Enghals | ±0.04 ml |
47.90 €
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11814010
|
BRAND™
36851 |
250 ml | 14/23 | Enghals | ±0.15 ml |
71.20 €
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Messkolben Klasse A
- Hergestellt aus Borosilikatglas
- Erfüllt Norm DIN EN ISO 1042
- Kalibriert für die Volumenaufnahme (TC, In)
- Modelle mit engen und weitem Hals sind in einer Vielzahl an Größen lieferbar
- Mit Stopfen aus Polypropylen und DE-M-Kennzeichnung
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Klar | |
2 Stück | |
A |
Polypropylen | |
Borosilikatglas | |
Ja | |
Stopfen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ Messkolben der Klasse A