Learn More
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ Messkolben der Klasse A
Artikelnummer. 11824010 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Verschlussgröße:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
Flaschenhalstyp:
Enghals
Weit
Fehlergrenze:
±0,6 mL
±0.04 ml
±0.06 ml
±0.15 ml
±0.25 ml
±0.4 ml
± 0.08 ml
± 0.1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11824010
Marke: BRAND™ 36852
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Borosilikatglas und konform mit der Norm DIN EN ISO 1042. BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ Messkolben der Klasse A sind auf eine genaue Flüssigkeitsfüllmenge bei einer bestimmten Temperatur kalibriert. Als Enghals- oder Weithalsausführung in verschiedenen Größen lieferbar. Mit Polypropylen-Stopfen und DE-M-Kennzeichnung.
  • Messkolben Klasse A
  • Hergestellt aus Borosilikatglas
  • Erfüllt Norm DIN EN ISO 1042
  • Kalibriert für die Volumenaufnahme (TC, In)
  • Modelle mit engen und weitem Hals sind in einer Vielzahl an Größen lieferbar
  • Mit Stopfen aus Polypropylen und DE-M-Kennzeichnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung Kalibriert auf Volumenaufnahme
Zertifizierung/Konformität USP-Einzel- und USP-Chargenzertifikat, DIN EN ISO 1042
Verschlussmaterial Polypropylen
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Borosilikatglas
Fehlergrenze ±0.25 ml
Flaschenhalstyp Enghals
Anzahl pro Karton 2 Stück
Graduated Ja
Klasse A
Verschlusstyp Stopfen
Verschlussgröße 19/26